Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | YNB con amonio el sulfato es un componente de los medios sintéticos definidos de levadura. |
| Cantidad | 227 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- YNB with Ammonium Sulfate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, potassium dihydrogenphosphate, calcium chloride