Learn More
YM17E, MedChemExpress
Código de producto. 16460819
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16460819 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16460819 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101627
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YM17E
Forma física Solid
CAS 124900-72-7
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H56N6O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
SMILES O=C(NC1=CC=C(N(C)C)C=C1)N(CC2=CC=CC(CN(C3CCCCCC3)C(NC4=CC=C(N(C)C)C=C4)=O)=C2)C5CCCCCC5
Peso molecular (g/mol) 652.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.91
Porcentaje de pureza 97.11%