Learn More
YM155, TRC
Código de producto. 30452131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452131 25 mg 25 miligramos
30449320 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCY10030025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 781661-94-7
Fórmula molecular C20H19BrN4O3
Peso molecular (g/mol) 443.29
Sinónimo Sepantronium bromide, YM 155, YM155
Nombre IUPAC 1-(2-metaxietil)-2-metil-3-(pirazina-2-ilmetil)benzo[f]benzimidazol-3-ium-4,9-diona; bromuro
SMILES [Br-].COCCn1c(C)[n+](Cc2cnccn2)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium Bromide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N4O3.BrH/c1-13-23(9-10-27-2)17-18(24(13)12-14-11-21-7-8-22-14)20(26)16-6-4-3-5-15(16)19(17)25;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.0641