Learn More
YM-58483, MedChemExpress
Código de producto. 16400046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16400046 2 mg 2 miligramos
16482656 25 mg 25 miligramos
16454466 100 mg 100 miligramos
16445917 5 mg 5 miligramos
16439736 50 mg 50 miligramos
16423188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16400046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100831
MedChemExpress YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).
YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YM-58483
Forma física Solid
CAS 223499-30-7
Color Blanco
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H9F6N5OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BTP2
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (296.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=NS1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 421.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.32
Porcentaje de pureza 98.75%