Learn More
YM-201636, MedChemExpress
Código de producto. 16486116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486116 100 mg 100 miligramos
16465568 10 mg 10 miligramos
16441737 50 mg 50 miligramos
16440196 2 mg 2 miligramos
16438267 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13228
MedChemExpress YM-201636 is a potent and selective PIKfyve inhibitor with an IC50 of 33 nM. YM-201636 also inhibits p110α with an IC50 of 3.3 μM. YM-201636 inhibits retroviral replication.
YM-201636 is a potent and selective PIKfyve inhibitor with an IC50 of 33 nM. YM-201636 also inhibits p110α with an IC50 of 3.3 μM. YM-201636 inhibits retroviral replication.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YM-201636
CAS 371942-69-7
Color Yellowish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21N7O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (100.54 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C2=NC(N3CCOCC3)=C4OC5=NC=CC=C5C4=N2)=C1)C6=CC=C(N=C6)N
Peso molecular (g/mol) 467.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.48
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease