Learn More
R&D Systems™ YM 155
Código de producto. 18798726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18798726 10 mg 10 miligramos
18705406 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18798726 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6491/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Survivin suppressor
YM 155 is a survivin suppressor. Down-regulates survivin expression and sensitizes human NSCLC cell lines to radiation. Enhances radiation-induced tumor regression in nude mice bearing NSCLC xenografts. Also induces apoptosis in TRAIL-resistant glioma cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium bromide
CAS 781661-94-7
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C20H19BrN4O3
Pureza 98%