Learn More
YLF-466D, MedChemExpress
Código de producto. 16492927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492927 50 mg 50 miligramos
16486956 100 mg 100 miligramos
16416868 10 mg 10 miligramos
16409407 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15840
MedChemExpress YLF-466D is a newly developed AMPK activator, which inhibits platelet aggregation.
YLF-466D is a newly developed AMPK activator, which inhibits platelet aggregation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YLF-466D
Forma física Solid
CAS 1273323-67-3
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H20ClNO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo C24
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.62 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(CN2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)\C5=CC=CC=C5)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 465.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.93
Porcentaje de pureza 98.41%