Learn More
YL-109, MedChemExpress
Descripción
YL-109 is an antitumor agent that can induce carboxyl terminus of Hsp70-interacting protein (CHIP) expression through aryl hydrocarbon receptor (AhR) signaling. YL-109 has ability to inhibit breast cancer cell growth and invasiveness.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | YL-109 |
| CAS | 36341-25-0 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H11NO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (388.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 257.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.31 |
| Mostrar más |