Learn More
Tocris Bioscience™ YKL 5-124
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18719786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18719786 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18719786 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7157/5
Potent and selective CDK7 inhibitor; induces cell cycle arrest
YKL-5-124 is a potent and selective CDK7/Mat1/CycH and cyclin dependent kinase (CDK7) inhibitor (IC50 values = 9.7 nM and 53.5 nM, respectively). YKL-5-124 shows 100-fold selectivity over CDK9 and CDK2. YKL-5-124 induces cell cycle arrest at the G1/S transition, inhibits E2F-driven gene expression and inhibits CDK1 and CDK3 T-loop phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1 S)-2-(Dimethylamino)-1-phenylethyl]-4,6-dihydro-6,6-dimethyl-3-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1 H)-carboxamide
CAS 1957203-01-8
Cantidad 5 mg
Objetivo Cyclin-dependent Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C28H33N7O3
Pureza 0.95