Learn More
YKL-05-099, MedChemExpress
Código de producto. 16486007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486007 5 mg 5 miligramos
16459826 50 mg 50 miligramos
16453288 10 mg 10 miligramos
16404546 100 mg 100 miligramos
16400739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101147
MedChemExpress YKL-05-099 is a salt-inducible kinase (SIK) inhibitor. YKL-05-099 binds to SIK1 and SIK3 with IC50s of ∼10 and ∼30 nM, respectively. YKL-05-099 has slightly less potent SIK2-inhibitory (IC50=40 nM).
YKL-05-099 is a salt-inducible kinase (SIK) inhibitor. YKL-05-099 binds to SIK1 and SIK3 with IC50s of ∼10 and ∼30 nM, respectively. YKL-05-099 has slightly less potent SIK2-inhibitory (IC50=40 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YKL-05-099
CAS 1936529-65-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H34ClN7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (124.98 mM)
SMILES O=C1N(C2=NC=C(OC)C=C2)C3=NC(NC4=CC=C(C5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3CN1C6=C(C)C=CC=C6Cl
Peso molecular (g/mol) 600.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.11
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation