Learn More
YK11, MedChemExpress
Código de producto. 16474138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474138 10 mg 10 miligramos
16465106 100 mg 100 miligramos
16410497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10748010mg
MedChemExpress YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YK11
CAS 1370003-76-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 64 mg/mL (148.65 mM)
SMILES O=C1CCC2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)(OC)O/5)C5=C/C(OC)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 430.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism