Learn More
Tocris Bioscience™ YK 4-279
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054152 10 mg 10 miligramos
18065852 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054152 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4067/10
Inhibitor of RNA helicase A (RHA)
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1037184-44-3
Fórmula molecular C17H13Cl2NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YK 4-279
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2
Pureza >99%
Peso molecular 366.19