Learn More
YK-4-279, MedChemExpress
Código de producto. 16492217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492217 50 mg 50 miligramos
16476476 100 mg 100 miligramos
16406088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14507
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YK-4-279
CAS 1037184-44-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13Cl2NO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (68.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2C(C(O)(CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=O)C(N2)=O)=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 366.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death