Learn More
R&D Systems™ YK 4-279
Código de producto. 18065852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18065852 50 mg 50 miligramos
18054152 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065852 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4067/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of RNA helicase A (RHA)
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1037184-44-3
Fórmula molecular C17H13Cl2NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YK 4-279
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2
Pureza >99%
Peso molecular 366.19