Learn More
Tocris Bioscience™ YIL 781 hydrochloride
Descripción
YIL 781 hydrochloride is a ghrelin receptor antagonist (GHS-R1a) (Ki = 17 nM). Displays no significant affinity for the motilin receptor (Ki = 6 μM). Blocks the effects of ghrelin on insulin secretion both in vivo and in vitro. Improves glucose homeostasis in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-Fluorophenoxy)-2-methyl-3-[[(3S)-1-(1-methylethyl)-3-piperidinyl]methyl]-4(3H)-quinazolinone hydrochloride |
| CAS | 875258-85-8 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C24H28FN3O2.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 445.96 |