Learn More
YHO-13351, MedChemExpress
Descripción
YHO-13351 is the prodrug of YHO-13177, which is a potent and specific inhibitor of BCRP.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | YHO-13351 |
| CAS | 1346753-00-1 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H37N3O7S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 38 mg/mL (65.55 mM) |
| SMILES | N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(OC(CN(CC)CC)=O)CC3)S2.O=S(C)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 579.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 579.73 |
| Mostrar más |