Learn More
YHO-13177, MedChemExpress
Código de producto. 16495318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495318 10 mg 10 miligramos
16485966 100 mg 100 miligramos
16448037 5 mg 5 miligramos
16441527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12757
MedChemExpress YHO-13177 is a potent and specific inhibitor of BCRP; potentiated the cytotoxicity of SN-38 in cancer cells and no effect on P-glycoprotein-mediated paclitaxel resistance in MDR1-transduced human leukemia K562 cells.
YHO-13177 is a potent and specific inhibitor of BCRP
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YHO-13177
CAS 912287-56-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (89.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(O)CC3)S2
Peso molecular (g/mol) 370.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.47
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death