Learn More
YH239-EE, MedChemExpress
Código de producto. 16435068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435068 10 mg 10 miligramos
16401307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16435068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12287
MedChemExpress YH239-EE, ethyl ester of the free carboxylic acid compound YH239, is a potent p53-MDM2 antagonizing and apoptosis-inducing agent.
YH239-EE, ethyl ester of the free carboxylic acid compound YH239, is a potent p53-MDM2 antagonizing and apoptosis-inducing agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YH239-EE
Forma física Solid
CAS 1364488-67-4
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27Cl2N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55 mg/mL (109.04 mM)
SMILES O=C(C(N1)=C(C(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C=O)C(NC(C)(C)C)=O)C3=C1C=C(Cl)C=C3)OCC
Peso molecular (g/mol) 504.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.41
Porcentaje de pureza 99.83%