Learn More
YF-2, MedChemExpress
Código de producto. 16469617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16469617 5 mg 5 miligramos
16443117 50 mg 50 miligramos
16437116 100 mg 100 miligramos
16417078 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16469617
Marca: Medchem Express HY16531
MedChemExpress YF-2 is a highly selective, blood-brain-barrier permeable histone acetyltransferase activator, acetylates H3 in the hippocampus, with EC50s of 2.75 μM, 29.04 μM and 49.31 μM for CBP, PCAF, and GCN5, respectively, shows no effect on HDAC. Anti-cancer and anti-Alzheimer's disease.
YF-2 is a highly selective, blood-brain-barrier permeable histone acetyltransferase activator, acetylates H3 in the hippocampus, with EC50s of 2.75 μM, 29.04 μM and 49.31 μM for CBP, PCAF, and GCN5, respectively, shows no effect on HDAC. Anti-cancer and anti-Alzheimer's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YF-2
CAS 1311423-89-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClF3N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (290.12 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)C2=C(OCC)C=CC=C2OCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 430.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.85
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death