Learn More
Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar
Código de producto. 12972608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
12972608 10/paq. Monoplaca de 90 mm paquete de 10
13205359 10/paq. Monoplaca de 90 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12972608 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0287A
Isolate and enumerate Yersinia enterocolitica from clinical specimens and food samples on this prepared media plate after 18 to 24 hours incubation at 32°C.
Aísle y enumere Yersinia enterocolitica de muestras clínicas y muestras de alimentos después de 18 a 24 horas utilizando el agar selectivo para Yersinia (agar CIN) Thermo Scientific™.
Desarrollada específicamente para el óptimo crecimiento y recuperación de Yersinia enterocolitica, la formulación incluye cefsulodina, Irgasan™ y novobiocina. Las colonias típicas de Yersinia enterocolitica se desarrollarán en forma de diana de color rojo rodeada por un borde transparente y variarán considerablemente entre los serotipos en cuanto a tamaño de colonia, lisura y relación entre el diámetro del borde y el diámetro del centro. La mayoría de los demás organismos que son capaces de crecer generarán colonias más grandes ( > 2 mm de diámetro) con centros de color rosado difuso y zonas exteriores opacas. Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii y Enterobacter agglomerans pueden aportar una morfología de colonia similar a la de Yersinia enterocolitica. Estos organismos se pueden diferenciar de la Yersinia enterocolitica mediante pruebas bioquímicas.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo mediante una amplia red de instalaciones de la empresa para garantizar que recibe el medio más reciente y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Probado conforme a la CEN ISO/TS 11133-2. La formulación de este medio cumple con la ISO 10273.
Color Rosa/rojo, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar selectivo para Yersinia
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.