Learn More
Justrite™ Recipiente con émbolo de acero amarillo
Código de producto. 11943579
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11943579 2 L cada uno
11923579 0,5 L cada uno
10216094 1 L cada uno
11943629 4 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11943579 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 10218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.13€
    84.62€ / paquete de 1
    Ahorro 39.51€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dispensación segura de líquidos inflamables y disolventes, sin residuos ni exposición a sustancias. El recipiente con émbolo de acero amarillo está fabricado con Ryton™ y latón.
  • Dispensación segura de líquidos inflamables y disolventes, sin residuos ni exposición a sustancias
  • Hecho de material resistente a productos químicos. Ryton™ y latón
  • La base está diseñada para dejar menos líquido en el fondo entre recargas
Specifications
Capacidad (imperial) 2 qt
Capacidad (métrico) 2 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Dispensación segura de líquidos inflamables y disolventes, sin residuos ni exposición a sustancias
Material Ryton, latón
Longitud (métrico) 127 mm (agitador)
Altura (métrico) 200 mm
Diámetro exterior (métrico) 184 mm