Learn More
Justrite™ Recipiente con émbolo de acero amarillo
Descripción
- Dispensación segura de líquidos inflamables y disolventes, sin residuos ni exposición a sustancias
- Hecho de material resistente a productos químicos. Ryton™ y latón
- La base está diseñada para dejar menos líquido en el fondo entre recargas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1 pt |
| Capacidad (métrico) | 0,5 L |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación segura de líquidos inflamables y disolventes, sin residuos ni exposición a sustancias |
| Material | Ryton, latón |
| Longitud (métrico) | 70 mm (agitador) |
| Altura (métrico) | 133 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 124 mm |