Learn More
Kartell Caja de polipropileno amarilla, sin puntas, con tapa estándar
Código de producto. 18097761
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
18097761 Amarillo paquete de 10
1 options
Código de producto. 18097761 Proveedor Kartell N.º de proveedor 0975606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    36.83€ / paquete de 10
    Ahorro 1.17€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Cajas vacías de PP amarillas con tapas a presión para usar con puntas de recarga con capacidad de hasta 1000 μL.
  • Caja vacía
  • Para puntas de pipeta en gradillas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Puntas de pipeta
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Propinas de hasta 1000 μL
Longitud (métrico) 11.50 cm
Tipo de producto Caja de propinas vacía