Learn More
Checkers Rampas hembra Yellow Jacket™ AMS™ de 5 canales
Código de producto. 17782428
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17782428 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 17782428 Proveedor Checkers N.º de proveedor PYJS0005BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.37€
    118.44€ / paquete de 1
    Ahorro 26.93€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Las rampas AMS de 5 canales Yellow Jacket™ se pueden combinar con la sección central AMS de 5 canales de Yellow Jacket™ para crear un sistema que se puede expandir completamente para contener una cantidad ilimitada de cables.
  • Las rampas AMS de 5 canales Yellow Jacket™ se pueden combinar con la sección central AMS de 5 canales de Yellow Jacket™ para crear un sistema que se puede expandir completamente para contener una cantidad ilimitada de cables
  • Al separar las rampas, también puede agregar rápidamente tramos de cable y rampas laterales compatibles con ADA a los sistemas existentes
  • El Yellow Jacket™ AMS™ maneja fácilmente el tráfico pesado de camiones y autobuses al mismo tiempo que proporciona un fácil acceso para peatones, carros y sillas de ruedas
  • Las tapas con bisagras facilitan la carga de cables y mangueras
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 52 cm
Color Negro
Material Polietileno
Tipo Rampas de 5 canales