Learn More
Checkers Centro Yellow Jacket™ AMS™ de 5 canales
Código de producto. 17772428
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17772428 Negro, Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 17772428 Proveedor Checkers N.º de proveedor PYJS0004YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.17€
    262.23€ / paquete de 1
    Ahorro 60.94€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El protector de cable de sección central AMS de 5 canales Yellow Jacket™ es una tecnología patentada que utiliza secciones y rampas de protección de cable separadas para crear un sistema que es completamente expandible que admita una cantidad ilimit
  • El protector de cable de sección central AMS™ de 5 canales Yellow Jacket™ es una tecnología patentada que utiliza secciones y rampas de protección de cable separadas para crear un sistema completamente expandible que admita una cantidad ilimitada de cables
  • Al separar las rampas, también puede agregar rápidamente tramos de cable y rampas laterales compatibles con ADA a los sistemas existentes
  • El Yellow Jacket™ AMS™ maneja fácilmente el tráfico pesado de camiones y autobuses al mismo tiempo que proporciona un fácil acceso para peatones, carros y sillas de ruedas
  • Las tapas con bisagras facilitan la carga de cables y mangueras
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 25 cm
Color Negro, Amarillo
Material Polietileno
Tipo Centro de 5 canales