Learn More
Checkers Protector de cable de 5 canales Yellow Jacket™ de alta resistencia
Código de producto. 17742428
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17742428 Negro, Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 17742428 Proveedor Checkers N.º de proveedor PYJS0001YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.10€
    346.88€ / paquete de 1
    Ahorro 54.22€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
El protector de cable de 5 canales Yellow Jacket™ con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños.
  • El protector de cable de 5 canales Yellow Jacket™ con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 51 cm
Color Negro, Amarillo
Material Polietileno
Tipo Protector de cables