Learn More
Checkers Kit de protectores de cables AMS de 3 canales Yellow Jacket™
Código de producto. 17762428
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17762428 Negro, Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 17762428 Proveedor Checkers N.º de proveedor PYJS0003YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3198.20€
    2598.86€ / paquete de 1
    Ahorro 599.34€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El kit protector de cable AMS de 3 canales Yellow Jacket™ cuenta con una pendiente gradual y una superficie antideslizante para garantizar un punto de cruce más seguro para carros, montacargas, vehículos con ruedas pequeñas y camiones pesados.
  • El kit protector de cable AMS de 3 canales Yellow Jacket™ cuenta con una pendiente gradual y una superficie antideslizante para garantizar un punto de cruce más seguro para carros, montacargas, vehículos con ruedas pequeñas y camiones pesados
  • Además, cada sistema de rampa de accesibilidad se fabrica para cumplir con las especificaciones de ADA y DDA
Especificaciones
Longitud (imperial) 6,5 ft
Longitud (métrico) 198 cm
Anchura (métrico) 181 cm
Color Negro, Amarillo
Material Polietileno
Tipo Kit de protectores de cable