Learn More
Thermo Scientific Chemicals Base de nitrógeno de levadura, sin aminoácidos, sin sulfato amónico
Código de producto. 11326759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326759 100 g 100 g
11336759 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326759 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H26271.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.60€
    198.65€ / 100 g
    Ahorro 35.95€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Se utiliza para clasificar las levaduras en función de los requisitos de carbohidratos y aminoácidos. Recomendado para su uso en la clasificación de levaduras según los requisitos de carbono y nitrógeno. Contiene todos los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento de las levaduras, excepto los aminoácidos, el nitrógeno y los carbohidratos.
Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate is used for classifying yeasts based on carbohydrate and amino acids requirements. Recommended for use in classifying yeasts based on carbon and nitrogen requirements. Contains all essential nutrients required for the growth of yeasts except amino acids, nitrogen and carbohydrate. Addition of nitrogen and carbon sources is required.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 100 g