Descripción
- La base de nitrógeno de levadura está disponible con o sin sulfato de amonio.
- YNB está compuesto de sales, vitaminas y oligoelementos. Hay disponibles algunas pérdidas de componentes.
- Para hacer su propio medio de levadura definido sintético, comience con el YNB de su elección, agregue una fuente de carbono, los aminoácidos adecuados y agar si es necesario.
- Polvo a granel, fácil de pesar para hacer tamaños de lotes personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0,7 g/L |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Molecular Biology Certified™ |
| Tipo de medios | YNB |
| Formulación | Vitaminas: 0,002 mg de biotina; 0,4 mg de pantotenato de calcio; 0,002 mg de ácido fólico; 2 mg de inositol: 0,4 mg de niacina; 0,2 mg de ácido P-aminobenzoico; 0,4 mg de clorhidrato de piridoxina; 0,2 mg de riboflavina; 0,4 mg de clorhidrato de tiamina; elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg; sulfato de cobre 0,04mg; yoduro de potasio 0,1 mg; cloruro férrico 0,2 mg; sulfato de manganeso 0,4 mg; molibdato de sodio 0,2 mg; sulfato de zinc 0,4 mg; sales: 500 mg de sulfato de magnesio, 100 mg de cloruro sódico, 100 mg de cloruro cálcico. |
| pH | 5,0 ±0,2 |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Peso (métrico) | 454 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- YNB w/o Ammonium Sulfate w/o Potassium Phosphate (Powder)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride