Learn More
Thermo Scientific Chemicals Enzima lítica de levadura, Artrobacter luteus
Código de producto. 15455459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455459 500 mg 500 miligramos
15445459 250 mg 250 miligramos
15435459 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455459 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63195.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    590.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 65.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Polímeros de glucosa lineal de hidroliza con enlaces beta-1,3
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37340-57-1
Sinónimo Lyticasa; Zymolyasa 20T
Especificaciones
Color Blanco apagado
Tipo de producto Enzimas para lisis celular
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Polímeros de glucosa lineal de hidroliza con enlaces beta-1,3
Cantidad 500 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.