Learn More
MP Biomedicals™ Hidrolizado enzimático de levadura, MP Biomedicals™
Código de producto. 11450655 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 lb
Tamaño de la unidad:
100 libras
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450655 100 lb 100 libras
1 options
Código de producto. 11450655 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210330480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.00€
    2800.35€ / 100 libras
    Ahorro 139.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
un extracto de levadura autolizado que es una fuente concentrada de componentes de proteínas solubles, carbohidratos y vitaminas del complejo B que son naturales en la levadura.
  • Producido a partir del 100 % de levadura de cerveza.
  • Polvo de color marrón, soluble en agua
  • Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Color Marrón
Descripción Hidrolizado enzimático de levadura
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Fuente de componentes proteicos solubles; carbohidratos; y vitaminas del complejo B
Cantidad 100 lb