Learn More
Extracto de levadura, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15815488 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15815488 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15815488 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J23547.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Extraído de levadura de panadería.
  • Formato: Polvo blanquecino
  • CAS: 8013-01-2
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00132599
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco apagado
Formulario Polvo
Grado Ultrapuro
Tipo de producto extracto de levadura
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 1 kg