Learn More
Extracto de levadura, polvo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486501 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486501 250 g -
11496501 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486501 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219402783
Extracto de levadura a partir de levadura, reactivo de biología molecular, polvo de color amarillo-marrón
  • Se utiliza como un componente de medios bacteriológicos para una variedad de microorganismos y aplicaciones de genética molecular.
  • El polvo de extracto de levadura es un extracto de levadura autolizada secada al vacío producida a partir de levadura de panadería al '100%.
  • Es una fuente concentrada de componentes proteicos solubles, carbohidratos y vitaminas del complejo B comunes de la levadura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8013-01-2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Extracto de levadura
Color Moreno-amarillo
Formulario Sólido
Grado de pureza o calidad Grado de biología molecular
Cantidad 250 g