Descripción
- YPD (YEPD) es un medio nutricionalmente rico para el crecimiento de S. cerevisiae , que contiene dextrosa, peptona y extracto de levadura.
- La dextrosa es la fuente de energía.
- El extracto de levadura y la peptona proporcionan carbono, nitrógeno, minerales, vitaminas, oligoelementos y otros nutrientes esenciales para el crecimiento que estimulan el crecimiento de las levaduras.
- Polvo a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 67 g/L |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Molecular Biology Certified™ |
| Tipo de medios | YPD |
| Formulación | 20 g de peptona Y; 10 g de extracto de levadura Y; 20 g de dextrosa; 17 g de agar-Y. Se han añadido pequeñas cantidades de tampones biológicos para un ajuste adecuado del pH. |
| pH | 6,2 ±0,3 (a 25 °C) |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Peso (métrico) | 5 kg |