Learn More
MP Biomedicals™ Agar de peptona dextrosa de extracto de levadura
Código de producto. 11317759 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Concentración:
67 g/L
Tamaño de la unidad:
454 g
Código de producto. Concentración unitSize
11317759 67 g/L 454 g
1 options
Código de producto. 11317759 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114001222
El agar YPD MP Biomedicals™ se utiliza para el crecimiento rutinario de Saccharomyces cerevisiae para estudios de biología molecular.
  • El agar YPD (YEPD) es un medio nutricionalmente rico para el crecimiento de  S. cerevisiae que contiene dextrosa, peptona, extracto de levadura y agar.
  • La dextrosa es la fuente de energía.
  • El extracto de levadura y la peptona proporcionan carbono, nitrógeno, minerales, vitaminas, oligoelementos y otros nutrientes esenciales para el crecimiento que estimulan el crecimiento de las levaduras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 67 g/L
Formulario Polvo
Grado Molecular Biology Certified
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento de Saccharomyces cerevisiae
pH 6,2 ±0,3 (a 25 °C)
Peso (métrico) 454 g