Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS de extracto de levadura y filtro de membrana cuadriculado
Código de producto. 15972500 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Código de producto.
15972500 Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
1 options
Código de producto. 15972500 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor 1409050RDN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almohadillas de medios deshidratados en placas de Petri, preesterilizadas, con filtros de membrana adecuados para un control de calidad microbiológica económico y que ahorra tiempo.
  • Almohadillas de nutrientes con membranas cuadriculadas
  • Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
  • Conformidad con las normas y referencias internacionales
  • Guía de validación disponible
  • Muy versátil - múltiples aplicaciones
  • Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • Manipulación sencilla
  • Membranas adecuadas para usar con dispensador e.motion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Formato Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Tipo de medios extracto de levadura
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Verde oscuro
Tipo de empaquetado Filtro de membrana envuelto individualmente para usar con dispensador, placas con almohadilla de nutrientes 10 x 10/bolsa
Tamaño de poro 0,45 μm
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 50 mm