Learn More
Thermo Scientific™ Medio de cloranfenicol glucosa de extracto de levadura (YGC-Medio)
Código de producto. 10240973
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Medio de cloranfenicol glucosa de extracto de levadura
Cantidad:
10/paq.
Volumen de llenado:
17 mL
Peso de llenado:
17 g ± 5 %
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad Volumen de llenado Peso de llenado Tamaño de la unidad
10240973 Medio de cloranfenicol glucosa de extracto de levadura 10/paq. 17 mL 17 g ± 5 % paquete de 10
1 options
Código de producto. 10240973 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5032A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Aísle y cuente levaduras y mohos de alimentos con este medio selectivo.
Aísle y enumere levaduras y mohos de muestras de alimentos con el medio de cloranfenicol glucosa de tracto de levadura Thermo Scientific™. El cloranfenicol en el medio es el agente selectivo que inhibe el crecimiento bacteriano.
La elección del medio adecuado para el recuento de levaduras y mohos de muestras de alimentos depende considerablemente de la naturaleza de los productos alimentarios que se estudian y de los microorganismos que surgen en ellos. El agar de cloranfenicol glucosa extracto de levadura permanece bacteriostático cuando se inocula con no más de 1 ml a una dilución de 10-1 de la muestra de alimento y posteriormente se incuba durante no más de cinco días a 25 °C, como es la práctica habitual en micología de los alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Medio de cloranfenicol glucosa de extracto de levadura
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Medios
Volumen de llenado 17 mL
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.
Solo para uso en laboratorio.