Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extracto de levadura, para bioquímica
Código de producto. 17291326 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17291326 1 kg 1 Kg
17201336 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291326 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 468550010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8013-01-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8013-01-2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Extracto de levadura
Grado de pureza o calidad Para bioquímica
Cantidad 1 kg