Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extracto de levadura
Código de producto. 15493079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493079 1 kg 1 Kg
15483079 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493079 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60287.A1
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Utilizado como aditivo alimentario, potenciador del sabor en alimentos procesados de todo tipo y como nutriente para medios de cultivo bacteriano. Se utiliza para crear sabores salados y sensaciones gustativas umami.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 1 kg