Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extracto de levadura
Código de producto. 15169323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15169323 5kg 5 Kg
15159323 1 kg 1 Kg
15179323 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15169323 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 451120050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    306.65€ / 5 Kg
    Ahorro 48.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84604-16-
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84604-16-
Especificaciones
Nombre del producto químico o material extracto de levadura
Formato Tambor de plástico
Cantidad 5kg