Learn More
Gibco™ Yeast 100
Código de producto. 16249841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
16249841 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 16249841 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 215384
Yeast 100 está diseñado para mejorar el contenido de vitaminas y otros componentes nutricionales fundamentales de la levadura.
Yeast 100, también es parte del Peptone Preview Pak que contiene:
• Wheat 100 UF — suplemento ultrafiltrado que constituye una buena fuente de glutamina, por lo que es idóneo para aplicaciones de cultivo de células de mamífero. Se digiere para mejorar el contenido de péptidos, lo que da lugar a una baja concentración de aminoácidos libres y carbohidratos.
• Cotton 100 UF — rico en nucleósidos y digerido para aumentar el contenido de péptidos. Se procesa para proporcionar mayores concentraciones de vitaminas, lo cual puede ayudar a mantener el rendimiento en procesos de mamíferos y microbios.
• Cotton 200 UF — ultrafiltrado y rico en nucleósidos, procesado para mejorar las concentraciones de carbohidratos, lo que es importante para algunos cultivos celulares y procesos microbianos
• Pea 100 UF — peptona ultrafiltrada digerida para mejorar el contenido de nucleósidos y aminoácidos libres. El alto contenido de aminoácidos totales y el bajo contenido de carbohidratos son similares a muchas peptonas de origen animal de alto rendimiento.
• Soy 100 — peptona de proteína de soja muy digerida con un alto contenido de nucleósidos y aminoácidos libres. Presenta altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos, y se recomienda para una amplia variedad de procesos.
• Yeast 100 — diseñado para mejorar el contenido de vitaminas y otros componentes nutricionales fundamentales de la levadura. Se ha diseñado como suplemento alimenticio para el cultivo celular de mamíferos, insectos y microbios.
Los suplementos de Peptone Preview Pak son productos prototipo que no siguen las GMP y que no son para su uso en la fabricación. Los tamaños más grandes están disponibles a través de los servicios de productos personalizados de Gibco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Cantidad 100 g