Learn More
Tocris Bioscience™ YE 120
Código de producto. 18075402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18075402 10 mg 10 miligramos
18095632 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075402 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4457/10
GPR35 agonist
GPR35 agonist (EC50 = 32 nM in DMR assays). Also displays partial agonist activity in a β-arrestin translocation assay (EC50 = 10.2 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383124-82-1
Fórmula molecular C16H9Cl2N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YE 120
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.17
Pureza >98%
Peso molecular 330.168