Learn More
Kit de mezcla de COV YC 207-2014 112 0,15-1000 μg/mL en Triacetina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1569-02-4, 107-98-2, 71-23-8, 78-93-3, 110-80-5, 108-10-1 |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Triacetin |