Learn More
YAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7A9, Proteintech
Código de producto. 16899175 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16899175 150 μL 150 microlitros
16809185 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16899175 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 669001IG150UL
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
The YAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human YAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The YAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno YAP1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3A7A9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10413
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1