Learn More
YAP/TAZ inhibitor-1, MedChemExpress
Código de producto. 16494448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494448 10 mg 10 miligramos
16437177 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111429
MedChemExpress YAP/TAZ inhibitor-1 is a YAP/TAZ inhibitor extracted from patent WO2017058716A1, Compound 1, has an IC50 of <0.100 μμ in firefly luciferase assay.
YAP/TAZ inhibitor-1 is a YAP/TAZ inhibitor extracted from patent WO2017058716A1, Compound 1, has an IC50 of <0.100 μμ in firefly luciferase assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YAP/TAZ inhibitor-1
CAS 2093565-23-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H39N3O5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (100.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(S(=O)(C4CCC(C)(C)CC4)=O)C=C3)/C2=N\O)(N5CCN(C(C6=CC=CC=C6)C)CC5)=O
Peso molecular (g/mol) 621.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.81
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death