Learn More
Yangonin, TRC
Código de producto. 30135503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135503 25 mg 25 miligramos
30004133 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCY10055025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-62-9
Fórmula molecular C15 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 258.27
Sinónimo 4-Methoxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one, 4-Methoxy-6-[β-(p-anisyl)vinyl]-α-pyrone, 6-(p-Methoxystyryl)-4-methoxy-α-pyrone;
Nombre IUPAC 4-metoxi-6-[(E)-2-(4-metoxifenil)etilil]piran-2-uno
SMILES COC1=CC(=O)OC(=C1)\C=C\c2ccc(OC)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yangonin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-10H,1-2H3/b8-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0892