Learn More
Yangonin, MedChemExpress
Código de producto. 16439198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439198 10 mg 10 miligramos
16431608 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0919
MedChemExpress Yangonin exhibits affinity for the human recombinant cannabinoid CB1 receptor with an IC50 and a Ki of 1.79 μM and 0.72 μM, respectively.
Yangonin exhibits affinity for the human recombinant cannabinoid CB1 receptor with an IC50 and a Ki of 1.79 μM and 0.72 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yangonin
CAS 500-62-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC)C=C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1
Peso molecular (g/mol) 258.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.27
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation