Learn More
Yangonin-d3, TRC
Código de producto. 30456281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456281 2.5 mg 2.50 miligramo
30453524 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCY1005522.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C15H11D3O4
Peso molecular (g/mol) 261.29
Sinónimo 4-Methoxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one-d3, 4-Methoxy-6-[β-(p-anisyl)vinyl]-α-pyrone-d3, 6-(p-Methoxystyryl)-4-methoxy-α-pyrone-d3
SMILES O=C1C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yangonin-d3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-10H,1-2H3/b8-5+/i2D3