Learn More
Solución de referencia de color amarillo Y3, según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
Tienda Reagecon ProductosDescripción
- Fabricado gravimétricamente con certificado de calibración expedido de conformidad con ISO 17025
- Concentración verificada con espectrofotómetro de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio ámbar Winchester |
| Certificado de análisis | Sí |
| Forma física | Líquido |
| Número UN | 1760 |
| Tipo | Estándar de Referencia de Color |
| Cantidad | 100 mL |