Learn More
Y15, MedChemExpress
Descripción
Y15 is a potent and specific inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) that inhibits its autophosphorylation activity, decreases the viability of cancer cells, and blocks tumor growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Y15 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 4506-66-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H14Cl4N4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | FAK Inhibitor 14 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (176.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| Mostrar más |